Learn More
Natriumacetat, ReagentPlus™, Honeywell
Artikelnummer. 15688120 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15688120
Marke: Honeywell Research Chemicals S8750500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, wasserfrei, ≥ 99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetat, Essigsäure, Natriumsalz, Natriumacetat, wasserfrei, Essigsäure-Natriumsalz, Wasserfreies Natriumacetat, Sodii-Acetas, Natriumethanoat, Octan sodny tschechisch, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumacetat
Menge 500 g
Strukturformel CH3COONa
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595639
Flammpunkt <250 °C (>482 °F)
IUPAC-Name Natriumacetat
Formelmasse 82.03 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus
Zündpunkt 1112 °F