Learn More
Natriumacetat, Puriss., wasserfrei,≥98%, Pulver, Honeywell
Catalog Number 15672720
Click to view available options
Menge:
25 kg
Verpackung:
Papier-/Poly-Beutel
Chemischer Name oder Material Natriumacetat
Namenshinweis Puriss., wasserfrei, ≥98%, Pulver
CAS 127-09-3
CAS Max. % 100.0000%
Physikalische Form Pulver
Menge 25 kg
Summenformel C2H3NaO2
Strukturformel CH3COONa
MDL-Nummer MFCD00012459
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595639
Flammpunkt >250 °C (>482 °F)
Synonym Natriumacetat, Essigsäure, Natriumsalz, Natriumacetat, wasserfrei, Essigsäure-Natriumsalz, Wasserfreies Natriumacetat, Sodii-Acetas, Natriumethanoat, Octan sodny tschechisch, natrium aceticum, octan sodny czech
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
IUPAC-Name Natrium;Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Formelmasse 82.03 mol
Reinheit (%) >98%
Güte puriss.
Zündpunkt 1112 °F
Verpackung Papier-/Poly-Beutel