Learn More
Natriumacetat, für HPLC, ≥99.0 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumacetat |
| Schmelzpunkt | >300 °C (Zersetzung)(Literatur) |
| Namenshinweis | Für HPLC, ≥99.0 % |
| CAS Min. % | ≥90.0000% |
| CAS Max. % | ≤100.0000% |
| Menge | 50 g |
| Strukturformel | CH3COONa |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3595639 |
| Flammpunkt | <250 °C (>482 °F) |
| Mehr anzeigen |