Learn More
Natriumacetat, für HPLC, ≥99.0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15676750 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15676750 250 g 250 Gramm
15686750 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15676750 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 71185250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Für HPLC, ≥ 99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetat, Essigsäure, Natriumsalz, Natriumacetat, wasserfrei, Essigsäure-Natriumsalz, Wasserfreies Natriumacetat, Sodii-Acetas, Natriumethanoat, Octan sodny tschechisch, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-Name Natrium;Acetat
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumacetat
Menge 250 g
Strukturformel CH3COONa
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595639
Flammpunkt <250 °C (>482 °F)
Formelmasse 82.03 mol
Reinheit (%) ≥99 % (NT)
Zündpunkt 1112 °F