Learn More
Natriumacetat, wasserfrei, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Catalog Number 15528134
712.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Chemischer Name oder Material Natriumacetat
Namenshinweis Anhydrisch
CAS 127-09-3
Menge 2.5 kg
Summenformel C2H3NaO2
MDL-Nummer MFCD00012459
Synonym Natriumacetat, Essigsäure, Natriumsalz, Natriumacetat, wasserfrei, Essigsäure-Natriumsalz, Wasserfreies Natriumacetat, Sodii-Acetas, Natriumethanoat, Octan sodny tschechisch, natrium aceticum, octan sodny czech
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
IUPAC-Name sodium acetate
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Formelmasse 82.03
Güte FCC/USP
Verpackung Poly-Eimer
Relative Dichte 1 l = 1.53 kg