Learn More
Natriumacetat, wasserfrei, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10756111 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10756111 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
10794761 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10122350 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10756111 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/2080/65
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Natriumacetat, wasserfrei, hochrein, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 324 °C
Farbe Weiß
pH 7,5 bis 9,2
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 5 kg
IUPAC-Name Natriumacetat
Formelmasse 82,03 g/mol
Verpackung Kunststoffkeg