Learn More
Natriumacetat, wasserfrei > 98 %, Reagenzqualität für Molekularbiologie MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium acetate |
| CAS | 127-09-3 |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Granular Powder |
| Menge | 1 kg |
| Summenformel | C2H3NaO2 |
| MDL-Nummer | MFCD00012459 |
| Synonym | sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech |
| InChI-Schlüssel | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
| Mehr anzeigen |