Learn More
Natriumacetat, ≥ 99 %, wasserfrei, Molekularbiologie-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420577 500 g 500 Gramm
15410577 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66397.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.46 CHF
    144.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 31.81 CHF
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 127-09-3 | Molecular Formula: C2H3NaO2 | Molecular Weight: 82.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Natriumacetat, 99+ %, wasserfrei, wird häufig für die Fällung von Nukleinsäuren und die Vorbereitung von Gelfärbungen für die Proteingel-Elektrophorese verwendet. Die Natriumacetat-Pufferlösung eignet sich für die Fällung von DNA, die Elution von Proteinen und für die Verwendung in molekularbiologischen Anwendungen wie dem ChIP-on-ChIP-Assay und dem In-vitro-Enzymassay zru Messung der Enzymhemmung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1.19 g/l bei20 °C) und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Wärme schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium acetate
Schmelzpunkt 324°C
Namenshinweis Anhydrous, Molecular Biology Reagent
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,8571
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1.19g/L) at 20°C,and ethanol.
IUPAC-Name Natrium;Acetat
Formelmasse 82.03
Reinheit (%) ≥99%
Güte Ungraded