Learn More
Melford Natriumacetat
Descripción
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
- CAS-Nummer: 127-09-3
- Summenformel: C 2 H 3 O 2 Na
- Molekulargewicht: 82,0
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Sodium Acetate |
| CAS | 127-09-3 |
| Menge | 5 kg |
| Summenformel | C2H3O2Na |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?