Learn More
Melford Natriumacetat
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
- CAS-Nummer: 127-09-3
- Summenformel: C 2 H 3 O 2 Na
- Molekulargewicht: 82,0
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Acetate |
| CAS | 127-09-3 |
| Menge | 1 kg |
| Summenformel | C2H3O2Na |