Learn More
Natrium-AA-Standard: Na @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17999039
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17999039 100 mL 100 Milliliter
17928719 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17999039 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGAANAN100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Natrium-AA-Standard: Na @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium
CAS 7440-23-5
Verfahren AA/GFAA
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Na
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI-Formel InChI=1S/Na
SMILES [Na]
IUPAC-Name Natrium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
Menge 100 mL
Formelmasse 22,9898 g/mol