Learn More
Natrium4-Ethynylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394176 5 g 5 Gramm
11304186 250 mg 250 Milligramm
11384176 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19292.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 144693-65-2 | C9H5NaO2 | 168.127 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144693-65-2
Summenformel C9H5NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.127
MDL-Nummer MFCD03426026
InChI-Schlüssel VXBLAFDQGACQAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-ethynylbenzoate, 4-ethynylbenzoic acid sodium salt, 4-ethynyl-benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-ethynyl-, sodium salt, benzoic acid,4-ethynyl-, sodium salt 1:1, 4-ethynyl benzoic acid sodium salt, sodium p-ethynylbenzoate, acmc-20egl3, 4-ethynylbenzoic acid sodium, 4-ethynylbenzoic-acid sodium salt
PubChem CID 23720426
IUPAC-Name Natrium; 4-Ethynylbenzoat
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 4-ethynylbenzoate
Menge 5 g
Beilstein 5836538
Formelmasse 168.13
Reinheit (%) 97%