Learn More
Natrium-3-Sulfobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30417701
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417701 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417701 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS69932550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 3-Sulfobenzoate
CAS 17625-03-5
Summenformel C7 H5 O5 S . Na
Menge 50 g
Synonym Sodium 3-Sulfobenzoate, 3-Sulfobenzoic Acid Sodium Salt, Monosodium 3-Sulfobenzoate, Monosodium m-Sulfobenzoate, Sodium 3-Carboxybenzene-1-sulfonate, Sodium 3-Carboxybenzenesulfonate, Sodium Hydrogen 3-Sulfobenzoate, Sodium m-Sulfobenzoate, m-Sulfobenzoic Acid Monosodium Salt, 3-Sulfobenzoic Acid Monosodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;3-Carboxybenzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 224.17
Formelmasse 223.9755