Learn More
Natrium-3-Sulfobenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30049199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049199 100 mg 100 Milligramm
30050121 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049199 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0484.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Natrium-3-Sulfobenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 3-Sulfobenzoate
CAS 17625-03-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium 3-Sulfobenzoate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H5 O5 S . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Sodium 3-Sulfobenzoate
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;3-Carboxybenzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 224.17
Menge 100 mg
Formelmasse 223.9755 g/mol