Learn More
Natrium-3-Nitrobenzolsulfonat, TRC
Artikelnummer. 30411183
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30411183 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411183 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS64801010G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 3-Nitrobenzenesulfonate
CAS 127-68-4
Summenformel C6H5NNaO5S
Menge 10 g
Synonym 3-Nitrobenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Ludigol, Nacan, Nitrol S, Register Liquid, Sodium 3-Nitrobenzenesulfonate, Sodium 3-Nitrophenylsulfonate, Sodium m-Nitrobenzenesulfonate, Sodium m-Nitrobenzenesulfonate, m-Nitrobenzenesulfonic Acid Sodium Salt, m-Nitrobenzenesulfonic Acid Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium-3-Nitrobenzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 226.16
Formelmasse 224.9708