Learn More
Natrium3-Nitrobenzensulfonat, 98 %, Wasser<2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473943
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473943 100 g 100 Gramm
11483943 500 g 500 Gramm
11493943 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473943 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10244.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 127-68-4 | C6H4NNaO5S | 225.15 g/mol
Sodium 3-nitrobenzenesulfonate is used in the synthesis of quinoline. It is also used in Stabilizer for dyeing of fibers; assistant in discharge printing; oxidizing agent in demetalizers and industrial cleaners. It is also used as an developing agent for electroplating and auxiliary for dying fabrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-3-Nitrobenzolsulfonat wird bei der Synthese von Chinolin verwendet. Wird auch im Stabilisator zum Färben von Fasern; als Assistent beim Ätzdruck und als Oxidationsmittel in Entmetallisierern und Industriereinigern verwendet. Wird auch als Entwicklungsmittel für Galvanik und als Hilfsmittel für das Färben von Geweben verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 200 g/l (20C).
Hinweise
Hygroskopische Lagerung in Inertgas. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-68-4
Summenformel C6H4NNaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 225.15
MDL-Nummer MFCD00007490
InChI-Schlüssel LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-nitrobenzenesulfonate, 3-nitrobenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3-nitrobenzenesulphonate, sodium m-nitrobenzenesulfonate, nitrol s, tiskan czech, ludigol, ludigol f,60, benzenesulfonic acid, 3-nitro-, sodium salt, unii-1f11sxj4c6
PubChem CID 31389
IUPAC-Name Natrium-3-Nitrobenzolsulfonat
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
Namenshinweis Water <2%
Schmelzpunkt 350°C
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 200g/L (20C).
Formelmasse 225.16 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 3-nitrobenzenesulfonate