Learn More
Natrium-3-Mercapto-1-Propansulfonat (>90 %), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium 3-Mercapto-1-propanesulfonate |
| Menge | 250 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H8O3S2.Na/c4-8(5,6)3-1-2-7;/h7H,1-3H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| Formelmasse | 177.9734 |