Learn More
Natrium3-chloro-2-hydroxypropan-Sulfonat-Hemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378895
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11378895
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14018.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 143218-48-8 | C3H8ClNaO5S | 214.592 g/mol
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate is used to prepare negatively charged probe particles to investigate effect of nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes, to prepare surface-derivatized microcrystalline cellulose (MCC) particles having either a strong positive or a strong negative zeta potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium3-chloro-2-hydroxypropansulfonat-hämihydrat wird zur Vorbereitung negativ geladener Sondierungspartikel verwendet, um die Wirkung der Nanoporosität von Zellulosefasern auf ihr Strömungspotenzial und ihre Wechselwirkungen mit kationischen Polyelektrolyten zu untersuchen, um oberflächenderivatisierte mikrokristalline Cellulosepartikel (MCC) vorzubereiten, die entweder ein starkes positives oder ein starkes negatives Zetapotenzial aufweisen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143218-48-8
Summenformel C3H8ClNaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 214.592
MDL-Nummer MFCD00149699
InChI-Schlüssel ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hydrate, 3-chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate hydrate, c3h6clnao4s.0.5h2o, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate-water 1/1/1, 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt hydrate
PubChem CID 23665651
IUPAC-Name Natrium;-3-chlor-2-hydroxypropan-1-sulfonat;hydrat
SMILES C(C(CCl)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate
Schmelzpunkt ∽256°C (decomposition)
Menge 500 g
Beilstein 4164376
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 205.60 (196.59 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%