Learn More
Natrium 3-Brompropanesulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468777
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468777 100 g 100 Gramm
11448777 5 g 5 Gramm
11458777 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19930.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 55788-44-8 | C3H7BrNaO3S | 226.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55788-44-8
Summenformel C3H7BrNaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 226.04
MDL-Nummer MFCD00024999
InChI-Schlüssel ONPNLMMBTJZJRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium 3-bromopropanesulfonate, sodium 3-bromopropane-1-sulfonate, 3-bromopropanesulfonic acid sodium salt, acmc-209lpd, sodium 3-bromo-1-propanesulfonate, sodium 3-bromo-propane-1-sulphonate, 3-bromopropane sulfonic acid sodium salt, 3-bromo-1-propanesulfonic acid sodium salt, 1-propanesulfonic acid, 3-bromo-, sodium salt
PubChem CID 23679056
IUPAC-Name Natrium;-3-brompropan-1-sulfonat
SMILES [Na].OS(=O)(=O)CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 3-bromopropanesulfonate
Schmelzpunkt ∼256°C (decomposition)
Menge 100 g
Formelmasse 225.05
Reinheit (%) 97%