Learn More
Natrium-2,4-pentandionathydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476916 250 g 250 Gramm
11466916 50 g 50 Gramm
11456916 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476916 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24009.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86891-03-4 | C5H7NaO2 | 122.10 g/mol
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-2,4-Pentandionat-Hydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, Wasser/Feuchtigkeit und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86891-03-4
Summenformel C5H7NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 122.10
MDL-Nummer MFCD00078034
InChI-Schlüssel AIWZOHBYSFSQGV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2,4-pentanedionate, sodium 2e-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
PubChem CID 90476915
IUPAC-Name sodium 4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Na+].CC([O-])=CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Schmelzpunkt 228°C to 230°C
Menge 250 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 122.11 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%