Learn More
Natrium-1-propanthiolat (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30422167
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Unit Size:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30422167 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30422167 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS6732802.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium 1-Propanethiolate (Technical Grade)
CAS 6898-84-6
Summenformel C3H7NaS
Menge 2.5 g
Synonym 1-Propanethiol','Sodium Salt, Propylmercaptan Sodium Salt, Sodium 1-Propanethiolate, Sodium n-Propylthiolate, Sodium Propanethiolate, Sodium Propyl Sulfide, Sodium Propylmercaptide
InChI-Formel InChI=1S/C3H8S.Na/c1-2-3-4;/h4H,2-3H2,1H3;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCC[S-]
IUPAC-Name Natrium; Propan-1-thiolat
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
Formelmasse 98.0166