Learn More
Natrium-1-Propansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455836 25 g 25 Gramm
11435836 1 g 1 Gramm
11445836 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455836 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22210.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14533-63-2 | C3H7NaO3S | 146.136 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14533-63-2
Summenformel C3H7NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 146.136
MDL-Nummer MFCD00062546
InChI-Schlüssel NPAWNPCNZAPTKA-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-propanesulfonate, sodium propanesulphonate, 1-propanesulfonic acid sodium salt, sodium propane-1-sulfonate, sodium propanesulfonate, acmc-209cuo, ipc-alks-3, c3h7o3s.na, potassium propane-1-sulfonate, propanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 4319363
IUPAC-Name Natrium;propan-1-sulfonat
SMILES CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-propanesulfonate
Menge 25 g
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 1-propanesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium propanesulphonate