Learn More
Natrium-1-pentansulfonat-Monohydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium 1-Pentanesulfonate Monohydrate |
| CAS | 207605-40-1 |
| Summenformel | C5 H11 O3 S . Na . H2 O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate, 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Hydrate (1:1:1) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMILES | O.[Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;-pentan-1-sulfonat;hydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 192.209 |
| Formelmasse | 192.043 |