Learn More
Natrium-1-pentansulfonat-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30418739
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30418739 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418739 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS65505025G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-Pentanesulfonate Monohydrate
CAS 207605-40-1
Summenformel C5 H11 O3 S . Na . H2 O
Menge 25 g
Synonym 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate, 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Hydrate (1:1:1)
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;-pentan-1-sulfonat;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 192.209
Formelmasse 192.043