Learn More
Natrium 1-Pentansulfonat-Monohydrat, HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ion pair reagent.Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate is used as a surfactant and a reversed-phase ion-pairing agent. It is utilized to study its effects on the properties of polyaniline, using Fourier transform infrared and UV-visible spectroscopy. Further, it is used for HPLC analysis of proteins and peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate |
| Farbe | Weiß |
| Strukturformel | CH3(CH2)4SO3Na·H2O |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 3725147 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 192.21 (174.19 Anhydrous) |
| Güte | HPLC |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate