Learn More
Natrium-1-Pentansulfonat, 99 % (Trockengewicht), Wasser <1 %., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495536
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495536 5 g 5 Gramm
11405546 25 g 25 Gramm
11415546 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495536 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20699.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22767-49-3 | C5H11NaO3S | 174.19 g/mol
Sodium 1-pentanesulfonate is used as a base in the Suzuki coupling reaction. It is used as a surfactant in studies on drug release from the water-in -oil-in-water multiple emulsion process in vitro. It is utilized in the analysis of pharmaceutical products, metabolites, small organic molecule compounds, peptides by RP-HPLC and micellar electrokinetic chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-1-Pentansulfonat wird als Basis in der Suzuki-Kupplungsreaktion verwendet. Wird als Tensid in Studien zur Wirkstofffreisetzung aus dem Prozess „Multiple Emulsion Wasser-in-Öl-in-Wasser“ in vitro verwendet. Wird in der Analyse pharmazeutischer Produkte, Metaboliten, kleiner organischer Molekülverbindungen, Peptide mittels RP-HPLC und mizellärer elektrokinetischer Chromatographie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22767-49-3
Summenformel C5H11NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
MDL-Nummer MFCD00007541,MFCD00149548
InChI-Schlüssel ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
PubChem CID 23664617
IUPAC-Name Natrium;-1-pentansulfonat
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-pentanesulfonate
Schmelzpunkt >300°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser < 1 %
Menge 5 g
Beilstein 3725147
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 174.19
Reinheit (%) 99%