Learn More
Natrium1-Octanesulfonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492457 25 g 25 Gramm
11482457 5 g 5 Gramm
11402467 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14292.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5324-84-5 | C8H17NaO3S | 216.27 g/mol
Sodium-1-octanesulfonate is used as a reagent for HPLC analysis of organic compounds, and more specifically, peptides and proteins. It is also extensively used as an ion pairing agent. Sodium-1-octanesulfonate is found to interact with human serum albumin. It is also used as an ion complexation agent for N-nitrosodiethanolamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-1-Octansulfonat wird als Reagenz für die HPLC-Analyse organischer Verbindungen, insbesondere Peptide und Proteine, verwendet. Wird auch häufig als Ionenpaarbildungsreagenz verwendet. Natrium-1-Octansulfonat interagiert mit Humanserumalbumin. Wird zudem als Ionenkomplexierungsreagenz für N-Nitrosodiethanolamin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, bildet eine klare und farblose Lösung.
Hinweise
Natrium-D-Gluconat ist bei normalen Temperaturen stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5324-84-5
Summenformel C8H17NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 216.27
MDL-Nummer MFCD00007544
InChI-Schlüssel HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
IUPAC-Name Natrium;octanat-1-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-Octanesulfonate
Schmelzpunkt >300°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 25 g
Beilstein 3574241
Löslichkeitsinformationen Soluble in water producing a clear and colorless solution
Formelmasse 216.28
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 1-octanesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-octanesulfonate