Learn More
Natrium-1-heptansulfonat, TRC
Artikelnummer. 30425059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425059 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425059 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS634150100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-Heptanesulfonate
CAS 22767-50-6
Summenformel C7 H15 O3 S . Na
Menge 100 g
Synonym 1-Heptanesulfonic acid','sodium salt (1:1), Sodium 1-heptanesulfonate, Sodium Heptane-1-sulfonate, 1-Heptanesulfonic acid','sodium salt (8CI,9CI), Heptylsulfonic acid sodium salt, Sodium 1-heptanesulfonate, Sodium heptanesulfonate, Sodium heptylsulfonate, Sodium n-heptylsulfonate
InChI-Formel InChI=1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCCCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;heptan-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
Formelmasse 202.064