Learn More
Natrium-1-Heptansulfonat, 99 % (Trockengewicht), Wasser <2 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
HPLC reagent used for ion-association in analyses of peptides and proteinsSodium 1-heptanesulfonate is used as a ion-associating reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is utilized in the analysis of pharmaceutical products, organic and inorganic small molecule compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
HPLC-Reagenz für die Ionenassoziation bei Analysen von Peptiden und Proteinen. Natrium-1-Heptansulfonat wird als ionenassoziierendes Reagenz für HPLC verwendet und ist an der Analyse von Peptiden und Proteinen beteiligt. Wird bei der Analyse pharmazeutischer Produkte sowie organischer und anorganischer Verbindungen mit kleinen Molekülen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
HPLC-Reagenz für die Ionenassoziation bei Analysen von Peptiden und Proteinen. Natrium-1-Heptansulfonat wird als ionenassoziierendes Reagenz für HPLC verwendet und ist an der Analyse von Peptiden und Proteinen beteiligt. Wird bei der Analyse pharmazeutischer Produkte sowie organischer und anorganischer Verbindungen mit kleinen Molekülen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium 1-heptanesulfonate |
Namenshinweis | Water <2% |
Schmelzpunkt | >300°C |
Geruch | Odorless |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3731762 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 202.24 |
Reinheit (%) | 99% |