Learn More
Natrium 1-Dodekansulfonat,99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11415223 1 g 1 Gramm
11443980 10 g 10 Gramm
11425223 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415223 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12829.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2386-53-0 | C12H25NaO3S | 272.379 g/mol
Sodium 1-dodecanesulfonate is used as a ion-associating reagent for HPLC for analysis of peptides and proteins. It acts as an ion-pair reagent, which increases the retention of thiabendazole on HPLC column during the determination of thiabendazole in fruits like citrus and banana. It is used in the synthesis of graphene-nanocomposites. It is also used as surfactant, flotation agent, foaming agent, penetrating agent and emulsifiers. It is involved in the preparation of 1-Chloro-dodecane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-1-dodecanesulfonat wird als Ionen-assoziierendes Reagenz in der HPLC-Analyse von Peptiden und Proteinen verwendet. Dient als Ionenpaar-Reagenz, das die Retention von Thiabendazol auf HPLC-Säule während der Bestimmung von Thiabendazol in Früchten wie Zitrus und Banane erhöht. Wird bei der Synthese von Graphen-Nanokompositen verwendet. Wird zudem als Tensid, Aufschwemmmittel, Schäummittel, Penetriermittel und Emulgator verwendet. Ist an der Gewinnung von 1-Chlor-dodecan beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2386-53-0
Summenformel C12H25NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 272.379
MDL-Nummer MFCD00007527
InChI-Schlüssel DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23665726
IUPAC-Name Natrium;-dodecan-1-sulfonat
SMILES CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-dodecanesulfonate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 3919536
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 272.39
Reinheit (%) 99%