Learn More
Marienfeld Superior™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 15251559
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
90 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15251559
Marke: Marienfeld Superior™ 1715010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Uhrglasschalen aus Natron-Kalk-Glas zum Abdecken von Bechern, Erlenmeyerkolben etc. oder auch als Wägeschalen.
  • Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
  • In vielen verschiedenen Durchmessern
  • Kanten feuerpoliert
  • Frei von Cadmium und Blei
Spezifikation
Beschreibung Verpackungseinheit: 10 Stück
Material Kalknatronglas
Form Rund
Typ Uhrglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Abdecken von Bechern
Zur Verwendung mit (Geräte) Verwendung als Wägeschale
Ausführung der Innenwände Poliert
Durchmesser (metrisch) 150 mm