Learn More
BRAND™ Gewindeflaschen aus Kalknatronglas
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Beschichtung:
Ethylen-Acrylat-Beschichtung
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kalknatronglas (bernsteinfarben)
- Schraubverschluss, Polypropen (PP), Ausgießring (PE-LD)
- Runde Enghalsflaschen aus Glas
- Platzsparende quadratische Basis
- Erhältlich mit oder ohne Ethylen-Acrylat-Beschichtung
- Die Beschichtung umhüllt die Glasflasche wie eine Schutzhaut.
- Falls die Flasche zerbricht, ist das Risiko durch Splitter erheblich reduziert.
- Die maximale Betriebstemperatur für beschichtete Flaschen beträgt 80 °C.
- Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 ºC reinigen
- Mit PP-Schraubverschluss mit GL45-Gewinde
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2500 ml |
| Beschichtung | Ethylen-Acrylat-Beschichtung |
| Farbe | Bernstein-farbig / bernsteinfarbig |
| Material | Kalknatronglas |