Learn More
BRAND™ Gewindeflaschen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 10400602 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Beschichtung:
Ethylen-Acrylat-Beschichtung
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Beschichtung unitSize
10400602 100 ml Keine 1 Stück
10407231 2500 ml Ethylen-Acrylat-Beschichtung 1 Stück
10223312 500 ml Keine 1 Stück
10723273 250 ml Keine 1 Stück
10233312 2500 ml Keine 1 Stück
10660953 1000 ml Keine 1 Stück
10390092 100 ml Ethylen-Acrylat-Beschichtung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10400602 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 704012
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Flasche aus Kalknatronglas verfügt über eine Ethylen-Acrylat-Beschichtung, die die Glasflasche wie eine Schutzhaut umhüllt.
  • Kalknatronglas (bernsteinfarben)
  • Schraubverschluss, Polypropen (PP), Ausgießring (PE-LD)
  • Runde Enghalsflaschen aus Glas
  • Platzsparende quadratische Basis
  • Erhältlich mit oder ohne Ethylen-Acrylat-Beschichtung
  • Die Beschichtung umhüllt die Glasflasche wie eine Schutzhaut.
  • Falls die Flasche zerbricht, ist das Risiko durch Splitter erheblich reduziert.
  • Die maximale Betriebstemperatur für beschichtete Flaschen beträgt 80 °C.
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 ºC reinigen
  • Mit PP-Schraubverschluss mit GL45-Gewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Beschichtung Keine
Farbe Bernstein
Länge (metrisch) 50 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Gewindegröße (metrisch) GL 32
Höhe (metrisch) 125 mm