Learn More
BRAND™ Gewindeflaschen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 10390092 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Beschichtung:
Ethylen-Acrylat-Beschichtung
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10390092
Marke: BRAND™ 704002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Flasche aus Kalknatronglas verfügt über eine Ethylen-Acrylat-Beschichtung, die die Glasflasche wie eine Schutzhaut umhüllt.
  • Kalknatronglas (bernsteinfarben)
  • Schraubverschluss, Polypropen (PP), Ausgießring (PE-LD)
  • Runde Enghalsflaschen aus Glas
  • Platzsparende quadratische Basis
  • Erhältlich mit oder ohne Ethylen-Acrylat-Beschichtung
  • Die Beschichtung umhüllt die Glasflasche wie eine Schutzhaut.
  • Falls die Flasche zerbricht, ist das Risiko durch Splitter erheblich reduziert.
  • Die maximale Betriebstemperatur für beschichtete Flaschen beträgt 80 °C.
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 ºC reinigen
  • Mit PP-Schraubverschluss mit GL45-Gewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Beschichtung Ethylen-Acrylat-Beschichtung
Farbe Braun
Material Kalknatronglas