Learn More
Rogo Sampaic™ Teströhrchen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. p-8003246
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
15,3 mm
17,3 mm
Länge (metrisch):
160 mm
180 mm
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11701696
Marke: Rogo Sampaic™ BGB032
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für Routineanalysen und -verfahren im Labor. Rogo Sampaic™ Reagenzgläser aus Kalknatronglas sind kostengünstig und trotzdem ausreichend beständig gegen Chemikalien.
  • Dünnwandig
  • Lieferbar in zwei verschiedenen Kapazitäten
Spezifikation
Beschreibung Teströhrchen
Länge (metrisch) 180 mm
Material Kalknatronglas
Menge 250 Packung
Durchmesser (metrisch) 17,3 mm