Learn More
Rogo Sampaic™ Teströhrchen aus Kalknatronglas
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
15,3 mm
17,3 mm
Länge (metrisch):
160 mm
180 mm
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Description
- Dünnwandig
- Lieferbar in zwei verschiedenen Kapazitäten
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Teströhrchen |
| Länge (metrisch) | 180 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 250 Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 17,3 mm |