Learn More
Fisherbrand™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas
Fisherbrand™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas eignen sich zur Betrachtung von Zellkulturen im Labor. Diese Einwegröhrchen aus Kalknatronglas mit Wulstrand sind unbeschriftet und zeichnen sich durch ihre beständige, einheitliche Unterseite aus.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Gerändertes Oberteil
- Unbeschriftet
- Klares Kalknatronglas
- Gleichmäßiger Boden
- Einwegartikel
Spezifikation
Reagenzglas | |
Rundboden | |
150 mm | |
250/Packung |