Learn More
Fisherbrand™ Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Reagenzglas
- Kalknatronglas
- Einwegartikel
- Mit Rand
- Wandstärke: 0.6 mm
- Abmessungen: 12 Durchmesser x 100 mm Höhe
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 100/Packung |
| Eingefasst | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |