Learn More
Fisherbrand™ Reagenzgläser ohne Rand, aus Kalknatronglas
Artikelnummer. p-7139313 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15842265
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lagerung von Testreagenzien und -material. Die Fisherbrand™ Reagenzgläser ohne Rand aus Kalknatronglas sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
  • Kalknatronglas
  • Randlos
  • Einwegprodukt
Verschütten, Absorptionsmittel, Leckage, Saugmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4142
Länge (metrisch) 100 mm
Material Kalknatronglas
Menge 100/Packung
Eingefasst Nein
Durchmesser (metrisch) 12 mm