Learn More
Fisherbrand™ Teströhrchen mit mittlerer Wanddicke, ohne Rand, aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 11972178 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
24 mm
Länge (metrisch):
75 mm
125 mm
150 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
11972178 24 mm 150 mm 50 Stück
11992188 12 mm 75 mm 100 Stück
11902198 16 mm 125 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11972178
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas, mit mittelstarken Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas mit mittlerer Wandstärke und ohne Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
  • Merkmale: Randlose mitteldicke Wände
  • Verwendung für: bakteriologische Leistungsfähigkeit
  • Entspricht: ISO 4142
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4142
Länge (metrisch) 150 mm
Material Kalknatronglas
Menge 50 Packung
Eingefasst Nein
Durchmesser (metrisch) 24 mm