Learn More
Soda-lime Glass Funnels
Manufactured from soda-lime glass. DURAN™ Soda-lime Glass Funnels are used for decanting and filtration of substances,
Marke:  Duran 233512309
Additional Details : Gewicht : 0.06000kg
Artikelnummer. 11706968
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Suited to use with hot or aggressive media
  • Good thermal shock and chemical resistance
  • Typical applications include decanting and filtration of substances
Spezifikation
Spezifikation
35mm
Soda Lime Glass
ISO 4798, USP Standard
For decanting and filtration of substances
6mm
60 mm
45 to 55mm