Learn More
Duran™ Trichter aus Kalknatronglas
Used for decanting and filtration of substances
Marke:  Duran™ 233514104
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11736968
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Suited to use with hot or aggressive media
  • Good thermal shock and chemical resistance
  • Typical applications include decanting and filtration of substances
Spezifikation
Spezifikation
80 mm
Kalknatronglas
ISO 4798, USP-Standard
Zum Abgießen und Filtern von Substanzen
10 mm
140 mm
125 bis 150 mm