Learn More
Fisherbrand™ Trichter aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 11522423 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
45 mm
50 mm
55mm
60 mm
75 mm
100mm
Länge (metrisch) Stiel:
45 mm
50 mm
55mm
60 mm
70 mm
100mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Stiel Packungsgröße
11522423 50 mm 50 mm 1 Stück
11562423 100mm 100mm 1 Stück
11512423 45 mm 45 mm 1 Stück
11552423 75 mm 70 mm 1 Stück
11532423 55mm 55mm 1 Stück
11542423 60 mm 60 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11522423
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Trichter aus Klarglas, hergestellt aus Kalknatronglas. Der Fisherbrand™ Trichter aus Kalknatronglas eignet sich ideal für die Verwendung mit Trichterflüssigkeiten in Laboranwendungen.
Trichter aus Klarglas, hergestellt aus Kalknatronglas.
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 50 mm
Material Kalknatronglas
Länge (metrisch) Stiel 50 mm