Learn More
Fisherbrand™ Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
35 mm
50 mm
Durchmesser (metrisch):
6.5 mm
7.5 mm
8 mm
Packungsgröße:
300 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz in der Mikrobiologie
- Füllen Sie das Durham-Röhrchen mit Lösung und setzen Sie es kopfüber in ein zweites Röhrchen ein.
- Randloses Röhrchen zur einfacheren Verwendung
- Wanddicke: 0.65 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Zur Verwendung mit | used in microbiology to detect production of gas by microorganisms |
| Menge | 1000/Pckg. |
| Eingefasst | Nein |
| Durchmesser (metrisch) | 7.5 mm |
| Produkttyp | Durham Tube |