Learn More
Fisherbrand™ Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 11912218 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
35 mm
50 mm
Durchmesser (metrisch):
6.5 mm
7.5 mm
8 mm
Packungsgröße:
300 Stück
Artikelnummer. 11912218
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erkennung der Gasproduktion durch Mikroorganismen. Die Fisherbrand™ Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas ermöglichen die Visualisierung von eingeschlossenen Luftblasen.
  • Für den Einsatz in der Mikrobiologie
  • Füllen Sie das Durham-Röhrchen mit Lösung und setzen Sie es kopfüber in ein zweites Röhrchen ein.
  • Randloses Röhrchen zur einfacheren Verwendung
  • Wanddicke: 0.65 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 30 mm
Material Kalknatronglas
Menge 300 Packung
Eingefasst Nein
Durchmesser (metrisch) 6.5 mm