Learn More
Brand™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 12088359 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
16 mm
Packungsgröße:
100 Stück
105 Stück
144 Stück
250 Stück
344 Stück
78 Stück
Artikelnummer. 12088359
Marke: Brand™ 114120
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus Kalknatronglas. BRAND™ Kalknatronglas-Kulturröhrchen sind randlos und bei 121 °C autoklavierbar.
  • Aus Kalknatronglas.
  • Ohne Rand
  • Autoklavierbar bei 121 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 125 mm
Material Kalknatronglas
Menge 100/Packung
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Produkttyp Kulturröhrchen