Learn More
Brand™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
16 mm
Packungsgröße:
100 Stück
105 Stück
144 Stück
250 Stück
344 Stück
78 Stück
Beschreibung
- Aus Kalknatronglas.
- Ohne Rand
- Autoklavierbar bei 121 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 250/Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Produkttyp | Kulturröhrchen |