Learn More
Gravis Bördelflaschen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 11713823
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
24 ml
50 ml
100 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Packungsgröße:
130 Stück
168 Stück
252 Stück
88 Stück
Artikelnummer. 11713823
Marke: Gravis F018244252
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten im Labor. Gravis Einweg-Bördelflaschen eignen sich hervorragend zur Aufnahme von Seren.
  • In Klar- oder Braunglas für lichtempfindliche Materialien
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
  • Halsdurchmesser 20 mm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 24 ml
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Material Kalknatronglas
Anzahl pro Packung 252/Packung
Menge 252/Packung
Produkttyp Flasche, Bördelverschluss