Learn More
Gravis Bördelflaschen aus Kalknatronglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
24 ml
50 ml
100 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Packungsgröße:
130 Stück
168 Stück
252 Stück
88 Stück
Beschreibung
- In Klar- oder Braunglas für lichtempfindliche Materialien
- Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
- Halsdurchmesser 20 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 20 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Anzahl pro Packung | 168/Packung |
| Menge | 168er-Packung |
| Format | Bördelflasche |
| Halsausführung | 20 mm |
| Höhe (metrisch) | 59 mm |
| Produkttyp | Flasche, Bördelverschluss |
| Mehr anzeigen |