Learn More
Brannan™ „Specific Gravity“-Hydrometer aus Sodaglas
Aus Natronglas mit Stahlkies als Ballast sowie aus synthetischem Wachsharz. Das Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte vergleicht die relative Dichte einer Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15.6 °C.
14.45 CHF - 17.20 CHF
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Hydrometer zur Messung der relativen Dichte |
Genauigkeit | ±0,002 g/ml |
Schritten | 0,002 g/mL |
Zertifizierung/Konformität | ISO 650 und in der (nun ersetzten) Ausgabe 1960 des British Standard 718 |
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12871438
|
Brannan™
10/944/0 |
1,00 bis 1,10 g/ml | Für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,800 g/ml |
17.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12881428
|
Brannan™
10/502/0 |
1,00 bis 1,20 g/ml | Für Oberflächenspannungen von 0,8 bis 1,0 g/ml |
14.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Hergestellt aus Sodaglas, Stahlkies als Ballast, synthetischer HarzwachsBrannan™ Sodaglas-Hydrometer mit relativer Dichte vergleicht die relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15,6 °C.
Die 60/60 °F-Skala zur relativen Dichte vergleicht die relative Dichte einer gegebenen Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15.6 °C (60°F).- Aufgebaut aus Natronglas, Stahlkies als Ballast und Kunstharzen.
Spezifikation
Je 1 | |
±0,002 g/ml | |
ISO 650 und in der (nun ersetzten) Ausgabe 1960 des British Standard 718 | |
Stahlschrot |
Hydrometer zur Messung der relativen Dichte | |
0,002 g/mL | |
250 mm | |
15,6 °C |